Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops
Weighing scoops
105 mm, 30 mm
Katalog # 611-9210
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Weighing scoops
Katalog # 611-9210
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Weighing scoops
Weighing scoops
105 mm, 30 mm
Price
83,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium.
Specifikationer
  • Bredde:
    30 mm
  • Længde:
    105 mm