Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til kolonneender
Propper til kolonneender
Prop, kolonnebundprop, hvid
Katalog # 554-0759
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Propper til kolonneender
Katalog # 554-0759
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Propper til kolonneender
Propper til kolonneender
Prop, kolonnebundprop, hvid
Price
155,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
These nylon column end plugs fit all columns with 10-32 threads. The long design and threading down to the ferrule ensure safe closing of valuable columns.
  • Available with a 5/16" wrench flat
  • Easy removal
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Prop, kolonnebundprop, hvid
  • Seq:
    01