Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillærslange
Kapillærslange
I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16", røde striber, maks. 420 bar
Katalog # 554-1080
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillærslange
Katalog # 554-1080
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillærslange
Kapillærslange
I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16", røde striber, maks. 420 bar
Price
643,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Kan modstå kontinuerligt tryk uden opsvulmning
  • Non-permeabel over for organiske opløsningsmidler
  • Inert og biokompatibel
  • Farvetkodet for hver diameter
Upåvirket af buffere med høj styrke, haloidsalte eller aggressive mobilfaser, der nedbryder rustfrit stål.
Caution: Advarsel: Dichlormethan, THF og DMSO kan forårsage opsvulmning i PEEK. Koncentreret saltpetersyre og svovlsyre kan angribe PEEK
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16", røde striber, maks. 420 bar
  • Seq:
    06