Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tørismaskiner, SnowPack

Tørismaskiner, SnowPack

Snowpack® 50 - gasflow tid/tablet (min.):∼0,5, 50×30 mm
Katalog # 474-3110
Leverandør:   BURKLE
Tørismaskiner, SnowPack
Katalog # 474-3110
Leverandør:  BURKLE
Tørismaskiner, SnowPack
Tørismaskiner, SnowPack

Snowpack® 50 - gasflow tid/tablet (min.):∼0,5, 50×30 mm

Price
2.570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

SnowPack giver en -79 °C tøristablet på få minutter, uden kompliceret teknologi og uden elektricitet. Kan monteres på enhver kommerciel CO₂-flaske.

  • Det ideelle kølemiddel til transport
  • Tøris er lugtfrit og nemt at håndtere

Documents

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Snowpack® 50 - gasflow tid/tablet (min.):∼0,5
  • Diameter×H:
    50×30 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.