Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, ufarvet, 10 l
Katalog # 461-2870
Leverandør:   LAUDA
Badvæsker
Katalog # 461-2870
Leverandør:  LAUDA
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, ufarvet, 10 l
CAS nummer:  
Price
829,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 l
  • Farve:
    ufarvet
  • Brændpunkt:
    − °C
  • Flammepunkt:
    − °C
  • Temperaturområde:
    5...90 °C
  • Model:
    Aqua 90
Specifikationer