Badvæsker
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, ufarvet, 10 l
: LAUDA
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
- Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
- Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Documents
- Pakn:10 l
- Farve:ufarvet
- Brændpunkt:>230 °C
- Flammepunkt:>170 °C
- Temperaturområde:–20...+180 °C
- Model:Kryo 20*