Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Kryo 20*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, ufarvet, 10 L
Catalog # 461-2866
Supplier:   LAUDA
Badvæsker
Catalog # 461-2866
Supplier:  LAUDA
CAS Number:  
Badvæsker
Badvæsker
Kryo 20*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, ufarvet, 10 L
CAS Number:  
Price
7.330,00 kr
Log in for availability
1 * 10 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifications
Specifications
  • Pakn:
    10 L
  • Farve:
    ufarvet
  • Brændpunkt:
    >288 °C
  • Flammepunkt:
    >252 °C
  • Temperaturområde:
    0...180 °C
  • Model:
    Kryo 20*
Specifications