Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Therm 180*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, ufarvet, 20 l
Katalog # 461-2855
Leverandør:   LAUDA
Badvæsker
Katalog # 461-2855
Leverandør:  LAUDA
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Therm 180*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, ufarvet, 20 l
CAS nummer:  
Price
13.870,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    20 l
  • Farve:
    ufarvet
  • Brændpunkt:
    >288 °C
  • Flammepunkt:
    >252 °C
  • Temperaturområde:
    0...180 °C
  • Model:
    Therm 180*