Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, brun, 5 l
Katalog # 461-2849
Leverandør:   LAUDA
Badvæsker
Katalog # 461-2849
Leverandør:  LAUDA
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, brun, 5 l
CAS nummer:  
Price
2.610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 l
  • Farve:
    brun
  • Brændpunkt:
    >273 °C
  • Flammepunkt:
    >263 °C
  • Temperaturområde:
    60...160 °C
  • Model:
    Therm 160