Orders LinkContactUsLinkComponent
Patronbrænder
Patronbrænder
Brænder med 400 ml patron, Butane/propane, 1400 °C
Katalog # 451-2200
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Patronbrænder
Katalog # 451-2200
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Patronbrænder
Patronbrænder
Brænder med 400 ml patron, Butane/propane, 1400 °C
Price
652,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
  • Med luftregulering og nåleventil
Ø×H: 105×215 mm
Ø×H: 105×215 mm
 : leveres med patron, refill fås som tilbehør.
Specifikationer
  • Maks. temp.:
    1400 °C
  • Beskrivelse:
    Brænder med 400 ml patron
  • Til:
    Butane/propane
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Gaspatron, 400 ml
    Gaspatron, 400 ml
    451-2201
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 89,50 kr