Brændere
Med stophane, Naturgas
Katalog # 451-1360
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
DIN-version.
- Med luftregulering og tændflamme indvendigt
: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.
Specifikationer
- Beskrivelse:Med stophane
- Til:Naturgas