Orders LinkContactUsLinkComponent
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, EU-stik
Catalog # 444-0022
Supplier:   IKA
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Catalog # 444-0022
Supplier:  IKA
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, EU-stik
Price
15.780,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Lille optoelektronisk styret ryster med et bredt hastighedsområde. Cirkulær rystebevægelse og lave hastigheder opretholdes fint.
  • Egnet til kontinuerlig drift
  • Sortiment af udskifteligt tilbehør
  • Kan anvendes ved 5 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.
Specifications
  • Beskrivelse:
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, EU-stik
  • Cat. No.:
    444-0022
  • Orbit:
    4 mm
  • B×D×H:
    157×247×130 mm
  • Hastighed:
    0 - 2200 min⁻¹
  • Vægt:
    6,1 kg
  • Model:
    VXR basic Vibrax
  • Max. load:
    2 kg
  • Effekt, indgang/udgang:
    35/13,2 W
  • Rystebevægelse:
    Orbital
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2743
    Reagensglasindsats
    Holder til Eppendorf-mikrorør eller reagensglas, 70 huller Ø 10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2302
    Reagensglasholder
    Op til 36 reagensglas eller centrifugerør med 16 mm Ø
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 4.160,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2301
    Holder til én hånd (135×130 mm)
    Rystning af enkelte rør, 1-250 ml, som holdes med hånden
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2303
    Skålholder (410×210 mm)
    Celledyrkningsflasker, Petriskåle
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.950,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2747
    Holder
    Holder til reagensglasindsatse
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2745
    Reagensglasindsats
    Holder til reagensglas, 32 huller Ø 16 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2746
    Reagensglasindsats
    Holder til reagensglas, 18 huller Ø 20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2308
    Universalholder
    Hurtig og sikker fastspænding, maksimum 2x500 ml Erlenmeyer-kolber
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 7.050,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-2744
    Reagensglasindsats
    Holder til reagensglas, 41 huller Ø 12 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr