Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
420 mm, 8 mm
Katalog # 442-4226
Leverandør:   RSG
Stirring shafts
Katalog # 442-4226
Leverandør:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
420 mm, 8 mm
Price
150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    8 mm
  • Længde:
    420 mm
  • Seq:
    013