Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
150 mm, 6 mm
Katalog # 442-4221
Leverandør:   RSG
Stirring shafts
Katalog # 442-4221
Leverandør:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
150 mm, 6 mm
Price
113,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    6 mm
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    001