Orders LinkContactUsLinkComponent
Pistiler
Pistiler
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Katalog # 410-9137
Pistiler
Katalog # 410-9137
Pistiler
Pistiler
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Price
332,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifikationer
  • Til:
    410-9121, 410-9111
  • Ø hoved:
    28 mm
  • Længde:
    125 mm
  • Seq:
    02