Pistiler
42 mm, 175 mm, 410-9112
410-9129
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
- Til:410-9112
- Ø hoved:42 mm
- Længde:175 mm
- Seq:05
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
: Fremstillet i henhold til DIN 12906.