Petriskåle
Med 3 ribber, 35 mm, 10 mm, Ikke steril, 10/sleeve
Katalog # 391-2072
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.
- Nem at stable
- Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
- Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Ø:35 mm
- Pakket:10/sleeve
- Sterilitet:Ikke steril
- Version:Med 3 ribber
- Højde:10 mm
- Seq:01
- Cat. No.:391-2072
- Miljøcertificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning