Storage Boxes, 96 Well
Opbevaringsboks med låg og ID-kort, indsat med 96 brønds PP-beholdere, ikke sterile, 1,2 ml in each tube, PC
Katalog # 391-3726
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
- Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
- Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Specifikationer
- Kapacitet:1,2 ml in each tube
- Beskrivelse:Opbevaringsboks med låg og ID-kort, indsat med 96 brønds PP-beholdere, ikke sterile
- Materiale:PC
- Seq:04
- Cat. No.:391-3726
- Miljøcertificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning