Qualisampler-sæt
QualiSampler-sæt, PP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler, PP
331-2182
: BURKLE
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
: Sættet består af LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, taske, 5 prøveflasker, rengøringsbørste.
- Beskrivelse:QualiSampler-sæt, PP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler
- Materiale:PP