Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualisampler-sæt
QualiSampler-sæt, PP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler, PP
  331-2182
 :   BURKLE
Qualisampler-sæt
  331-2182
 :  BURKLE
Qualisampler-sæt
Qualisampler-sæt
QualiSampler-sæt, PP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler, PP
7.520,00 kr
1 * 1 Items
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
 : Sættet består af LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, taske, 5 prøveflasker, rengøringsbørste.
  • Beskrivelse:
    QualiSampler-sæt, PP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler
  • Materiale:
    PP