Qualisampler-sæt
QualiSampler-sæt, PTFE/FEP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler, PTFE
Katalog # 331-2181
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Delivery information: Sættet består af LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, taske, 5 prøveflasker, rengøringsbørste.
Specifikationer
- Beskrivelse:QualiSampler-sæt, PTFE/FEP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler
- Materiale:PTFE
- Cat. No.:331-2181