Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualisampler-sæt
Qualisampler-sæt
QualiSampler-sæt, PTFE/FEP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler, PTFE
Katalog # 331-2181
Leverandør:   BURKLE
Qualisampler-sæt
Katalog # 331-2181
Leverandør:  BURKLE
Qualisampler-sæt
Qualisampler-sæt
QualiSampler-sæt, PTFE/FEP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler, PTFE
Price
10.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Delivery information: Sættet består af LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, taske, 5 prøveflasker, rengøringsbørste.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    QualiSampler-sæt, PTFE/FEP, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler
  • Materiale:
    PTFE
  • Cat. No.:
    331-2181