Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for fluid and solid samplers
Accessories for fluid and solid samplers
Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
Katalog # 331-2170
Leverandør:   BURKLE
Accessories for fluid and solid samplers
Katalog # 331-2170
Leverandør:  BURKLE
Accessories for fluid and solid samplers
Accessories for fluid and solid samplers
Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
Price
601,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
  • Seq:
    2