Orders LinkContactUsLinkComponent
Kemisk øse
Kemisk øse
Kemisk øse, PP, 250 ml, 1000 mm
Katalog # 331-2110
Leverandør:   BURKLE
Kemisk øse
Katalog # 331-2110
Leverandør:  BURKLE
Kemisk øse
Kemisk øse
Kemisk øse, PP, 250 ml, 1000 mm
Price
861,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Liquid samplers for aggressive liquids, with fixed rod.
  • Three sizes
  • Entirely made of polypropylene − No metal parts
  • Parts coming into contact with sample media made of PP
Specifikationer
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Beskrivelse:
    Kemisk øse
  • Længde:
    1000 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    03