Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Laboratory Jacks
VWR®, Laboratory Jacks
75×80 mm, 15 kg, 2 kg, 49 - 147 mm
Katalog # 245-1220
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Laboratory Jacks
Katalog # 245-1220
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Laboratory Jacks
VWR®, Laboratory Jacks
75×80 mm, 15 kg, 2 kg, 49 - 147 mm
Price
1.100,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stabil, billig serie af højkvalitets-løfteplatforme til en lang række formål. Med plader fremstillet i mat, børstet rustfrit stål. Glidende saksebevægelse. Gummifødderne sikrer stabil støtte.
  • Ergonomisk designet greb til højdejustering for nem betjening
  • Fås med platforme i mange forskellige størrelser
  • M10 hul til retortstang (undtagen 245-1220)
Specifikationer
  • Max. statisk belastning:
    15 kg
  • Pladestørrelse:
    75×80 mm
  • Arbejdshøjde:
    49 - 147 mm
  • Max. dynamisk belastningsevne:
    2 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    med
    Tilgængelighed
    Price
  • Stativklemme, gaffelgreb
    Messing, nikkelbelagt med vinylbelagte kæber. Med fleksibelt skaft og M 10 gevind til at skrue ind i hullet i løfteplatformens topplade.
    Stativklemme, gaffelgreb
    Messing, nikkelbelagt med vinylbelagte kæber. Med fleksibelt skaft og M 10 gevind til at skrue ind i hullet i løfteplatformens topplade.
    245-1225
    245-1221-245-1228
    M 10 thread
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 188,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    med
    Tilgængelighed
    Price
  • Støttestav, 400 mm, Ø 12 mm, M10
    Støttestav, 400 mm, Ø 12 mm, M10
    241-0227
    245-1221, 245-1222, 245-1223, 245-1226, 245-1227, 245-1228
    M 10 Gewinde
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 165,00 kr