Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer, universal
Klemmer, universal
Sprøjtestøbt zink, naturlig legering, 0 - 80 mm
Katalog # 241-7313
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Klemmer, universal
Katalog # 241-7313
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Klemmer, universal
Klemmer, universal
Sprøjtestøbt zink, naturlig legering, 0 - 80 mm
Price
163,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Hurtig og nem fastgørelse
Specifikationer
  • Spændvidde:
    0 - 80 mm
  • Materiale:
    Sprøjtestøbt zink, naturlig legering