Klemmer, universal
Nikkelbelagt stål, 0 - 80 mm
Katalog # 241-7312
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
- Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
- Hurtig og nem fastgørelse
Specifikationer
- Spændvidde:0 - 80 mm
- Materiale:Nikkelbelagt stål