Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Stativstænger
Stativstænger
Print
Stativstænger
12 mm, 500 mm
Katalog # 241-7178
Leverandør:
USBECK Laborgeräte
Stativstænger
Katalog # 241-7178
Leverandør:
USBECK Laborgeräte
Return to Top
Stativstænger
12 mm, 500 mm
Specifikationer
Gå til:
Specifikationer
Price
134,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
1 * 1 Items
-
+
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
Robust, meget stabil
God kemisk resistens
Specifikationer
Ø:
12 mm
Længde:
500 mm
Seq:
11