Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Stativstænger
Stativstænger
Stativstænger
Print
Stativstænger
12 mm, 1500 mm
Katalog # 241-7172
Leverandør:
USBECK Laborgeräte
Stativstænger
Katalog # 241-7172
Leverandør:
USBECK Laborgeräte
Udvid billedet
Return to Top
Stativstænger
12 mm, 1500 mm
Specifikationer
Tilføj til kurv
Gå til:
Specifikationer
Price
347,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 1 Items
-
+
Tilføj til kurv
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
Robust, meget stabil
God kemisk resistens
Specifikationer
Ø:
12 mm
Længde:
1500 mm
Seq:
16