Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstænger
Stativstænger
12 mm, 600 mm
Katalog # 241-7161
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Stativstænger
Katalog # 241-7161
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Stativstænger
Stativstænger
12 mm, 600 mm
Price
87,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stål, galvaniseret.
  • God kemisk resistens
  • Meget robuste
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Længde:
    600 mm