Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplader
300×150 mm, 2,8 kg
  241-7102
Stativplader
  241-7102
Stativplader
Stativplader
300×150 mm, 2,8 kg
kr526.00
1 * 1 Items
Rustfrit stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M10-gevind på forsiden og en justerbar sokkel.
  • Gummifødder sikrer et godt fodfæste
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
  • Robust
DIN 12892/55
 : DIN 12892/55
  • L×B:
    300×150 mm
  • Seq:
    05
  • Vægt:
    2,8 kg