Stativplader
210×130 mm, 1,7 kg
Katalog # 241-7101
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M10-gevind på forsiden og en justerbar sokkel.
- Gummifødder sikrer et godt fodfæste
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
- Robust
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
USBE2013_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- L×B:210×130 mm
- Seq:02
- Vægt:1,7 kg