Orders LinkContactUsLinkComponent
Retortstativ
Retortstativ
Model B, 315×210 mm
Katalog # 241-5122
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Retortstativ
Katalog # 241-5122
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Retortstativ
Retortstativ
Model B, 315×210 mm
Price
1.620,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Kan anvendes til forskelligt udstyr, fx omrørere, varmeplader osv.
  • Model A: Består af en 10 mm tyk fod, 315×210 mm, og en 800 mm lang stang, 16 mm Ø
  • Model B: Består af en 10 mm tyk fod, 315×210 mm, og en 1000 mm lang stang, 16 mm Ø
  • Robust, stabilt, korrosionsresistent, skridsikkert stativ
  • Med tre faste og en justerbar fod
  • Forskudt hul med gevind
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Model B
  • L×B:
    315×210 mm