Retortstativ
Model A, 315×210 mm
Katalog # 241-5121
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Kan anvendes til forskelligt udstyr, fx omrørere, varmeplader osv.
- Model A: Består af en 10 mm tyk fod, 315×210 mm, og en 800 mm lang stang, 16 mm Ø
- Model B: Består af en 10 mm tyk fod, 315×210 mm, og en 1000 mm lang stang, 16 mm Ø
- Robust, stabilt, korrosionsresistent, skridsikkert stativ
- Med tre faste og en justerbar fod
- Forskudt hul med gevind
Specifikationer
- Beskrivelse:Model A
- L×B:315×210 mm