Laboratoriesakse, lige
Stump/stump, 130 mm
233-1231
: RSG
Stainless steel, INOX 4021.
- God temperaturbestandighed, autoklaverbar
- God kemikaliebestandighed
- Designet til hårdhændet håndtering
- Model:Stump/stump
- Længde:130 mm
Stainless steel, INOX 4021.