Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriesakse, lige
Laboratoriesakse, lige
Skarpt/stump, 160 mm
Catalog # 233-1222
Supplier:   RSG
Laboratoriesakse, lige
Catalog # 233-1222
Supplier:  RSG
Laboratoriesakse, lige
Laboratoriesakse, lige
Skarpt/stump, 160 mm
Price
76,40 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, INOX 4021.
  • God temperaturbestandighed, autoklaverbar
  • God kemikaliebestandighed
  • Designet til hårdhændet håndtering
Specifications
  • Model:
    Skarpt/stump
  • Længde:
    160 mm