Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriesakse, lige
Laboratoriesakse, lige
Skarpt/stump, 130 mm
Katalog # 233-1221
Leverandør:   RSG
Laboratoriesakse, lige
Katalog # 233-1221
Leverandør:  RSG
Laboratoriesakse, lige
Laboratoriesakse, lige
Skarpt/stump, 130 mm
Price
66,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, INOX 4021.
  • God temperaturbestandighed, autoklaverbar
  • God kemikaliebestandighed
  • Designet til hårdhændet håndtering
Specifikationer
  • Model:
    Skarpt/stump
  • Længde:
    130 mm