Laboratoriesakse, lige
Skarpt/skarpt, 145 mm
233-1214
: RSG
Stainless steel, INOX 4021.
- God temperaturbestandighed, autoklaverbar
- God kemikaliebestandighed
- Designet til hårdhændet håndtering
- Model:Skarpt/skarpt
- Længde:145 mm