Laboratoriesakse, lige
Skarpt/skarpt, 130 mm
Katalog # 233-1211
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel, INOX 4021.
- God temperaturbestandighed, autoklaverbar
- God kemikaliebestandighed
- Designet til hårdhændet håndtering
Documents
Specifikationer
- Model:Skarpt/skarpt
- Længde:130 mm