Pincetter
Lige, afrundet, 115 mm
232-1982
: RSG
Rustfrit stål, PTFE-belagt.
- Kan fås skarpe eller afrundede
- God kemisk og termisk resistens
- De glatte overflader forhindrer kontamination og gør rengøring nemt
- Model:Lige, afrundet
- Længde:115 mm