Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
130 mm, 40 mm, 9 mm
Katalog # 231-2184
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas
Katalog # 231-2184
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
130 mm, 40 mm, 9 mm
Price
393,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikationer
  • Længde:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredde:
    9 mm
  • Klinge længde:
    40 mm