Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
180 mm, 50 mm, 8 mm
Katalog # 231-2129
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Katalog # 231-2129
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
180 mm, 50 mm, 8 mm
Price
26,90 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
  • Længde:
    180 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredde:
    8 mm
  • Klinge længde:
    50 mm