Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
9,18, ±0.01, 25 °C, 1 L
Katalog # 42422.K2
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Katalog # 42422.K2
CAS nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
9,18, ±0.01, 25 °C, 1 L
CAS nummer:  
Price
628,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 L
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • pH nøjagtighed:
    ±0.01
  • pH-værdi:
    9,18
  • Cat. No.:
    42422.K2
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253
Specifikationer