Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
8,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
Katalog # 42420.K7
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Katalog # 42420.K7
CAS nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
8,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
CAS nummer:  
Price
kr1,080.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 4 L
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    4 L
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • pH nøjagtighed:
    ±0.01
  • pH-værdi:
    8,00
  • Cat. No.:
    42420.K7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00134130
Specifikationer