Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, ufarvet, 25 °C, Glass bottle, 1 L
Katalog # 42415.K2
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalog # 42415.K2
CAS nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, ufarvet, 25 °C, Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  
Price
638,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • pH buffer type:
    HCl/KCl
  • Pakn:
    1 L
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Farve:
    ufarvet
  • pH nøjagtighed:
    ±0,01
  • pH-værdi:
    1,68