Slanger, PVC
1,50 mm, 0,30 mm, 2,10 mm
228-3857
PVC, transparent.
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
- Rør udv.Ø:2,10 mm
- Rør int.Ø:1,50 mm
- Vægtykkelse:0,30 mm
- Seq:2