Slanger, PVC
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm
Katalog # 228-3833
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
PVC, transparent.
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specifikationer
- Rør udv.Ø:5,00 mm
- Rør int.Ø:3,00 mm
- Vægtykkelse:1,00 mm
- Seq:9