Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PVC
Slanger, PVC
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm
Katalog # 228-3833
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Slanger, PVC
Katalog # 228-3833
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Slanger, PVC
Slanger, PVC
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm
Price
578,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 m
Product Details & Documents
PVC, transparent.
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    5,00 mm
  • Rør int.Ø:
    3,00 mm
  • Vægtykkelse:
    1,00 mm
  • Seq:
    9