Slanger, PVC
9,00 mm, 1,50 mm, 12,00 mm
Katalog # 228-3763
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
SLANGE PVC ID. 9MM OD.12MM 1 * 50 m Katalog #228-3846
Produktet 228-3846 er en erstatning for 228-3763, men varierer efter mærke, emballage eller mængde.
Product Details & Documents
PVC, transparent.
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specifikationer
- Rør udv.Ø:12,00 mm
- Rør int.Ø:9,00 mm
- Vægtykkelse:1,50 mm
- Seq:37