Slanger, PVC
8,00 mm, 1,00 mm, 10,00 mm
Katalog # 228-3757
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]TUBING PVC TRANSPARENT 8X 10MM 1 * 100 m Katalog #228-3843
Product 228-3843 is a replacement for 228-3757 but varies by Brand, Packaging or Quantity.
Product Details & Documents
PVC, transparent.
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specifikationer
- Rør udv.Ø:10,00 mm
- Rør int.Ø:8,00 mm
- Vægtykkelse:1,00 mm
- Seq:27