Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PVC
Slanger, PVC
8,00 mm, 1,00 mm, 10,00 mm
Katalog # 228-3757
Slanger, PVC
Katalog # 228-3757
Leverandør:  
Slanger, PVC
Slanger, PVC
8,00 mm, 1,00 mm, 10,00 mm
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]TUBING PVC TRANSPARENT 8X 10MM 1 * 100 m Katalog #228-3843
Product 228-3843 is a replacement for 228-3757 but varies by Brand, Packaging or Quantity.
Product Details & Documents
PVC, transparent.
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    10,00 mm
  • Rør int.Ø:
    8,00 mm
  • Vægtykkelse:
    1,00 mm
  • Seq:
    27