Slanger, PVC
35,00 mm, 5,00 mm, 45,00 mm
228-1725
PVC, transparent.
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
- Rør udv.Ø:45,00 mm
- Rør int.Ø:35,00 mm
- Vægtykkelse:5,00 mm
- Seq:63