Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PVC
Slanger, PVC
35,00 mm, 5,00 mm, 45,00 mm
  228-1725
Slanger, PVC
  228-1725
Slanger, PVC
Slanger, PVC
35,00 mm, 5,00 mm, 45,00 mm
258,00 kr
1 * 1 m
PVC, transparent.
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
  • Rør udv.Ø:
    45,00 mm
  • Rør int.Ø:
    35,00 mm
  • Vægtykkelse:
    5,00 mm
  • Seq:
    63