Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragt, tøndefilter
Tragt, tøndefilter
400 mm, HDPE, 42 mm, 365 mm
Katalog # 221-1414
Leverandør:   VITLAB
Tragt, tøndefilter
Katalog # 221-1414
Leverandør:  VITLAB
Tragt, tøndefilter
Tragt, tøndefilter
400 mm, HDPE, 42 mm, 365 mm
Price
761,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP or HDPE, translucent.
  • Very good (PP) or good (HDPE) chemical resistance
  • Filter insert made from stainless steel and aluminium is available separately for 200 and 250 mm sizes
  • Quick and easy to clean
Til hurtig fyldning af beholdere med store mængder af væske eller pulver.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    400 mm
  • Længde:
    365 mm
  • Materiale:
    HDPE
  • Stilk udv. Ø:
    42 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sieve insert, Ø 50 mm, for funnels 221-1411 and 221-1412
    Sieve insert, Ø 50 mm, for funnels 221-1411 and 221-1412
    221-1416
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 51,10 kr