Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
Katalog # 217-9450
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:8,0 mm
- Ø top:12,0 mm
- Højde:20,0 mm
- Seq:02